AXYT1000C
Pipette tips
capacity 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-1000-C
Corning
Confezionamento
pkg of 5x1000tips/cs
Capacità
1000 μL
Volume
1000 μL
Colore
clear
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYT1000C |