Documenti fondamentali
AXYP96450VC
V-bottom assay plate
size 96 wells, maximum volume 500 μL, V-bottom clear polypropylene wells, pkg of 10x5plates/cs
Sinonimo/i:
V-bottom well plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
V-bottom clear polypropylene wells
clear plate
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc P-96-450V-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x5plates/cs
Volume massimo
500 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
450 μL
Compatibilità
suitable for PCR
Tipo di binding
non-treated surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)