Documenti fondamentali
MSEHNFX40
Millipore
Piastre Multiscreen® a 96 pozzetti, fondo pieno
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 40 plates, high binding surface
Sinonimo/i:
Piastra a 96 pozzetti a fondo pieno, Piastra a fondo pieno, Piastra piena Multiscreen
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NB.15
Materiali
flat bottom clear polystyrene plate
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Confezionamento
pkg of 40 plates
tecniche
ELISA: suitable
Dimens. piastra
96 wells
Misura
96 well
Tipo di binding
high binding surface
Descrizione generale
Le micropiastre Multiscreen® a 96 pozzetti per saggi ELISA, avendo dimensioni standard, sono compatibili con le più comuni piattaforme di analisi biochimiche, compresi i sistemi automatizzati per la manipolazione dei liquidi, i lettori di micropiastre e altri dispositivi compatibili con le micropiastre. Le micropiastre per ELISA sono disponibili con capacità legante media o alta.
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Altre note
Compatibile con i sistemi automatizzati: sì
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany