M8CMNFX00
Piastre Multiscreen® a 96 pozzetti, fondo pieno
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates, medium binding surface
Sinonimo/i:
Solid Bottom Microplate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear polystyrene plate
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Confezionamento
pkg of 100 plates
tecniche
ELISA: suitable
Dimens. piastra
96 wells
Tipo di binding
medium binding surface
Descrizione generale
Le micropiastre Multiscreen® per saggi ELISA a 96 pozzetti soddisfano le dimensioni standard del settore per l'uso nelle più comuni piattaforme di analisi biochimiche, compresi i sistemi automatici di manipolazione dei liquidi, i lettori di micropiastre e altri dispositivi compatibili con le micropiastre. Le micropiastre per ELISA sono disponibili con capacità legante media o alta.
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Altre note
Compatibile con i sistemi automatizzati: si
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany