AXYMCT150NC
Microtubes
no cap, size 1.5 mL, pkg of 10x500tubes/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom tube
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MCT-150-NC
Corning
Confezionamento
pkg of 10x500tubes/cs
Misura
1.5 mL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)