AXYMCT200NC
Microtubes
no cap, size 2.0 mL, clear, pkg of 10x500tubes/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom tube
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MCT-200-NC
Corning
Confezionamento
pkg of 10x500tubes/cs
Misura
2.0 mL
Colore
clear
clear
Compatibilità
suitable for (centrifugation)