AMAB91441
Monoclonal Anti-INHBC antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL6915, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL6915, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... INHBC(3626)
Immunogeno
Sequence
TPRAGGQCPACGGPTLELESQRELLLDLAKRSILDKLHLTQRPTLNRPVSRAALRTALQHLHGVPQGALLEDNREQECEI
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)