ADAPA4815SC-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 5 conical tubes, skirted/Centriprep, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
skirt
for use with aerosol-tight lid
holds 5 conical tubes, skirted/Centriprep
with rubber mat
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638904 (NA)
Parametri
3,100 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
122 mm
Diametro
29 mm
Compatibilità
for use with 500 mL rectangular bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP022638904-2EA | 4061835085613 |