A8781
β-Amylase from sweet potato
Sinonimo/i:
1,4-α-D-Glucan maltohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
PM
~200,000
Confezionamento
vial of 15 mg
Punteggio alternativa più verde
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as a molecular weight marker in blue native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
- as a standard for calibration curve preparation in size exclusion chromatography
- as a model protein for small-angle X-ray analysis (SAXs)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?