A7479
5-AIQ hydrochloride
≥97% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
5-Aminoisoquinolinone hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Colore
tan
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
H2O: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].Nc1cccc2C(=O)NC=Cc12
InChI
1S/C9H8N2O.ClH/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-11-9(7)12;/h1-5H,10H2,(H,11,12);1H
KWNLARCFSYAXLT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)