96924
2,2,2-Trifluoroethanol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
70 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
~896 °F
Limite di esplosione
42 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
77-80 °C (lit.)
Punto di fusione
−44 °C (lit.)
Densità
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
Stringa SMILE
OCC(F)(F)F
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
applicazioni
sample preparation
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?