426237
2,2,2,Trifluoroethanol-OD
99 atom % D
Sinonimo/i:
2,2,2-Trifluoroethan(ol-d), Trifluoroethyl alcohol-OD
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
77-80 °C (lit.)
Punto di fusione
−44 °C (lit.)
Densità
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i6D
RHQDFWAXVIIEBN-RAMDWTOOSA-N
Descrizione generale
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?