93359
TES
BioUltra, ≥99.5% (calc. based on dry substance, T)
Sinonimo/i:
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES free acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.5% (calc. based on dry substance, T)
Forma fisica
powder
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
3.5-5.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Punto di fusione
~225 °C (dec.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.055
λ: 280 nm Amax: 0.045
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1