90916
ZnAF-2F
≥95.0% (HPCE)
Sinonimo/i:
6-{2-[Bis(2-pyridylmethyl)amino]ethylamino}-2′,7′-difluorofluorescein
Saggio
≥95.0% (HPCE)
Forma fisica
powder
Fluorescenza
λex 492 nm; λem 517 nm in PBS, Zn2+
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(NCCN(Cc2ccccn2)Cc3ccccn3)cc1C4=C5C=C(F)C(=O)C=C5Oc6cc(O)c(F)cc46
InChI
1S/C34H26F2N4O5/c35-27-14-25-31(16-29(27)41)45-32-17-30(42)28(36)15-26(32)33(25)24-13-20(7-8-23(24)34(43)44)39-11-12-40(18-21-5-1-3-9-37-21)19-22-6-2-4-10-38-22/h1-10,13-17,39,41H,11-12,18-19H2,(H,43,44)
HPADXJLXFKDPBV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3