Z2376
Zinquin
≥95% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2-[[2-Methyl-8-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-6-quinolinyl]oxy]acetic acid, Zinquin A
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: soluble
methanol: soluble
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cc(OCC(O)=O)cc3ccc(C)nc23
InChI
1S/C19H18N2O5S/c1-12-3-7-16(8-4-12)27(24,25)21-17-10-15(26-11-18(22)23)9-14-6-5-13(2)20-19(14)17/h3-10,21H,11H2,1-2H3,(H,22,23)
CGNKOBNGEFZRQU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?