04-1479
Anti-methyl-PP2A Antibody, C subunit, clone 2A10
clone 2A10, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-NEDLBA, Anti-PP2Ac, Anti-PP2CA, Anti-PP2Calpha, Anti-RP-C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A10, monoclonal
Reattività contro le specie
yeast, human, Saccharomyces cerevisiae, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat, rabbit, chicken, pig, Drosophila
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
methylation (Leu309)
Informazioni sul gene
human ... PPP2CA(5515)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 1-5 µg/mL of this antibody detected the methylated form of PP2A catalytic subunit in yeast lysates lacking the methylestrase (increased methylation). Treatment of the blot with 0.2 M NaOH will demethylate proteins, thus eliminating detection of PP2A.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Lysates from a yeast wild type strain (strain lacking the methyltransferase, delta PPM1) and a strain lacking the methylestrase, delta PPE1.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1