MABE1809
Anti-methyl PP2Ac (L309) Antibody, clone 7C10-C5
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7C10-C5 (short 7C10), monoclonal
PM
calculated mol wt 35.59 kDa
observed mol wt ~35 kDa
Reattività contro le specie
yeast, human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Informazioni sul gene
human ... PPP2CA(5515)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Tested applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected methyl PP2Ac (L309) in Immunohistochemistry applications (Leonard, D., et al. (2020). Cell. 181(3); 688-701).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected methyl PP2Ac (L309) in Western Blotting applications (Frohner, I.E., et al. (2020). Sci Signal. 13(616); eaax6490).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2