90374
Sodium mercaptopyruvate dihydrate
97.0-103.0% (NT)
Sinonimo/i:
3-MP, 3-Mercapto-2-oxopropionic acid sodium salt dihydrate, 3-Mercaptopyruvic acid sodium salt dihydrate
Saggio
97.0-103.0% (NT)
Stato
solid
Composizione
sulfur content, 17.5-18.5%
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CS
InChI
1S/C3H4O3S.Na.2H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;;/h7H,1H2,(H,5,6);;2*1H2/q;+1;;/p-1
UTBPRNHFBUIAMM-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)