85878
Streptavidin
affinity purified, lyophilized from 10 mM potassium phosphate, ≥13 U/mg protein
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Qualità
affinity purified
lyophilized from 10 mM potassium phosphate
Attività specifica
≥13 U/mg protein
PM
Mr ~60000
Solubilità
H2O: 1 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in the pre-functionalization of self-propelled catalytic micromotors
- in the fabrication and modification of hydroxyapatite-chitosan (HA-CTS) nanofilm-coated substrates
- as an analyte to bind biomolecules to the gold-inverted polymer solar cells (Au-IPSC)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
Risultati analitici
WGK 3