71578
Poly(ethylene glycol) methyl ether
BioUltra, 500
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol monomethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.05 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
non-ionic
Nome Commerciale
BioUltra
Forma fisica
paste
viscous liquid (clear)
PM
470-530
Impurezze
insoluble matters, passes filter test
≤0.005% peroxides (as H2O2)
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
Gruppo funzionale
hydroxyl
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
359.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
182 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves