445908
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
average MN 2,000, cross-linking reagent click chemistry
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, Dimethyl polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether, average Mn ~2,000
Stato
solid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~2,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
P. ebollizione
>250 °C
Temp. transizione
Tm 53 °C
Densità
1.08 g/mL at 25 °C
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Stringa SMILE
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Paper Title: Molecular dynamics simulations for self-diffusion coefficients: The case of CO2, n-alkanes, and poly(ethylene glycol) dimethyl ethers - Studies self-diffusion coefficients using molecular dynamics simulations to provide insights into the behavior of poly(ethylene glycol) dimethyl ethers (OA Moultos et al., 2016).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
312.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
156.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?