56419C
Terreno essenziale minimo di Eagle
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
MEM
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Livello qualitativo
Stato
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 11 mg/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)