Documenti fondamentali
49536
Sigma-Aldrich
P1 Antigen
≥95.0% (TLC), powder or crystals
Sinonimo/i:
α-Gal-(1→4)-β-Gal-(1→4)-GlcNAc, O-α-D-Galactopyranosyl-(1→4)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-2-(acetylamino)-2-deoxy-D-glucose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H35NO16
Numero CAS:
Peso molecolare:
545.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Nome del prodotto
P1 Antigen, ≥95.0% (TLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (TLC)
Stato
powder or crystals
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H35NO16/c1-5(25)21-9-11(27)16(7(3-23)33-18(9)32)36-20-15(31)13(29)17(8(4-24)35-20)37-19-14(30)12(28)10(26)6(2-22)34-19/h6-20,22-24,26-32H,2-4H2,1H3,(H,21,25)/t6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17+,18?,19-,20+/m1/s1
QOITYCLKNIWNMP-ZLPWQWAFSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Radoslaw Kaczmarek et al.
PloS one, 13(4), e0196627-e0196627 (2018-05-01)
Contrary to the mainstream blood group systems, P1PK continues to puzzle and generate controversies over its molecular background. The P1PK system comprises three glycosphingolipid antigens: Pk, P1 and NOR, all synthesised by a glycosyltransferase called Gb3/CD77 synthase. The Pk antigen