Documenti fondamentali
51912
Sigma-Aldrich
Lewis-X trisaccharide 3′-sulfate sodium salt
≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
Lex-sulfate sodium salt, SO3(O→3)-β-Gal-(1→4)(α-Fuc-[1→3])-GlcNAc, Sulfo-Lewis-X trisaccharide sodium salt
About This Item
Formula condensata:
C20H34NO18SNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
631.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (TLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](NC(C)=O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H35NO18S.Na/c1-5-10(25)12(27)13(28)19(34-5)38-16-9(21-6(2)24)18(30)35-8(4-23)15(16)37-20-14(29)17(39-40(31,32)33)11(26)7(3-22)36-20;/h5,7-20,22-23,25-30H,3-4H2,1-2H3,(H,21,24)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t5-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,17-,18?,19-,20-;/m0./s1
QQNNDBNDALKSBB-LOBKVNCFSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SAB5700532SAB4503917SAB5700529
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
ELISA: 1:5000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200, western blot: 1:500-1:2000
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)