30830
Dehydrocholic acid
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
(5β)-3,7,12-Trioxocholan-24-oic acid, 3,7,12-Trioxo-5β-cholanic acid, 5β-Cholanic acid-3,5,12-trione
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine bile
synthetic
Livello qualitativo
Descrizione
anionic
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +26±1°, c = 1% in ethanol
Punto di fusione
238-240 °C
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL, clear (hot)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC(=O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])CC(=O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C(=O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H34O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-14,16-18,22H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,16-,17+,18+,22+,23+,24-/m1/s1
OHXPGWPVLFPUSM-KLRNGDHRSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?