158240
1-Nitrosopyrrolidine
99%
Sinonimo/i:
N-Nitrosopyrrolidine, NPYR
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. eboll.
214 °C (lit.)
Densità
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=NN1CCCC1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Carcinogenesis and Epigenetics