00379
Atto 495 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
λ
in acetonitrile (with 0.1% acetic acid)
Assorbanza UV
λ: 496-502 nm Amax
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1)=[N+](\C)C
InChI
1S/C25H29N4O4.ClHO4/c1-26(2)19-9-7-17-14-18-8-10-20(27(3)4)16-22(18)28(21(17)15-19)13-5-6-25(32)33-29-23(30)11-12-24(29)31;2-1(3,4)5/h7-10,14-16H,5-6,11-13H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
QYNYOHCMTHAQIE-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Altre note
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluorescent Labeling of Peptides