C5510
Activated charcoal
acid-washed with phosphoric and sulfuric acids
Sinonimo/i:
Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
842 °F
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Impurezze
≤1.0% acid solubles
≤10% moisture content
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)