77240
Peracetic acid solution
purum, ~39% in acetic acid (RT)
Sinonimo/i:
Peroxyacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
38.5-41.5% (iodometric, redox titration)
~39% in acetic acid (RT)
Impurezze
≤6% H2O2
~45% acetic acid
Indice di rifrazione
n20/D 1.391
Densità
1.15 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup