76871
Pentano
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Tensione di vapore
26.98 psi
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
~8.3 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.05% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
n20/D 1.358
P. ebollizione
35-36 °C (lit.)
Punto di fusione
−130 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble(lit.)
Densità
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?