Key Documents
1.00882
Supelco
Pentano
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinonimo/i:
Pentane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.15
Beilstein:
969132
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Numero indice EU:
203-692-4
NACRES:
NA.03
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
~8.3 %
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. eboll.
35-36 °C (lit.)
Punto di fusione
−130 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Solubilità
0.4 g/L
Densità
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Recovered from special distillation cuts, they are tested for specific detectors to ensure high application security.
Applicazioni
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis .
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Pentano ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
60489
Pentano
Pentano reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
158941
Pentano