63102
Magnesium perchlorate
puriss., free-flowing powder, ≥99.0% (calc. based on dry substance, KT)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (calc. based on dry substance, KT)
Stato
free flowing powder
Qualità
free-flowing powder
Impurezze
≤8% water
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Preparation of a-aminophosphonates.
- Enantioselective Diels-Alder reaction between cyclopentadiene and 3-acryloyl-1,3-oxazolin-2-one.
- Preparation of imines and phenylhydrazones.
- Protection of alcohols in the form of t-butyl ethers.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)