Key Documents
1.05875
Supelco
Magnesium perchlorate hydrate
[about 83% Mg(ClO₄)₂] for elemental analysis
Sinonimo/i:
Magnesium perchlorate hydrate
About This Item
Formula condensata:
Mg(ClO4)2 · x H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.21 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-108-3
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
500 g/L
Densità
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
Densità bulk
600‑800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
  • Errors in measurements of CO2 with the use of drying agents: Investigates the errors introduced in CO2 measurement techniques using magnesium perchlorate as a drying agent, critical for improving analytical methods in environmental and laboratory settings (Elia et al., 1986).
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 83 %
Free alkali (as magnesium oxide): ≤ 0.05 %
Free acid (as perchloric acid): ≤ 0.05 %
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1