62531
Lithium hydroxide monohydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
powder or crystals
pH
12 (0.4 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
lithium carbonate (Li2CO3): ≤1%
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1