366374
Zinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
470-600 mmol/L (silver nitrate titration)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Zn]Cl
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used for the in situ generation of organozincate reagents by reacting with Grignard compounds and also to catalyze chloromethylation of resins for solid phase peptide synthesis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?