276839
Zinc chloride solution
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
0.95-1.10 M (silver nitrate titration)
1.0 M in diethyl ether
Densità
0.835 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Zn]Cl
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?