Z2876
Zinc sulfate solution
0.3 N
Sinonimo/i:
Zinc Sulfate hydrate, ZnSO4
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
aqueous solution
Livello qualitativo
Concentrazione
0.3 N
Stringa SMILE
[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Zn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3