34850
Acetone
suitable for HPLC, ≥99.8%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
liquid
Limite di esplosione
13.2 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Trasmittanza
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
P. ebollizione
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
- The article number 34850-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34850-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34850-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 34850-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).