Documenti fondamentali
33117
Sigma-Aldrich
Cicloesano
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1900225
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
9 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.05% aromatic substances (as C6H6)
≤0.05% cyclohexene (C6H10)
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.4250-1.4280
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point 5.5-6.5 °C
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Compatibilità
passes test for reaction against H2SO4
Stringa SMILE
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Cyclohexane undergoes oxidation in the presence of various oxidants such as hydrogen peroxide, tert-butyl hydroperoxide and molecular oxygen.
Applicazioni
Cyclohexane has been used to prepare a 1.3M solution of sec-butyllithium. It may be used as a starting reagent for the synthesis of adipic acid and ε-caprolactam.
Altre note
The article number 33117-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 33117-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33117-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33117-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Pertains only in Germany: unversteuert
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Cicloesano Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1687
Cicloesano
Cicloesano for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.02822
Cicloesano
Cicloesano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.02827
Cicloesano
o-Xylene puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
95662
o-Xylene
Cloroformio contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of BP, 99-99.4% (GC)
Sigma-Aldrich
24216
Cloroformio
Toluene puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.7% (GC)
Sigma-Aldrich
32249
Toluene
Cyclohexane oxidation continues to be a challenge.
Schuchardt ULF, et al.
Applied Catalysis A: General, 211(1), 1-17 (2001)
Hyperbranched nanomolecules: Regular polystyrene dendrigrafts.
Muchtar Z, et al.
Macromolecules, 34(22), 7595-7600 (2001)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 168-168 (1994)
Amanda L Pitts et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(24), 8614-8625 (2014-05-16)
Carbon-hydrogen bond activation reactions of four cycloalkanes (C5H10, C6H12, C7H14, and C8H16) by the Cp'Rh(CO) fragments (Cp' = η(5)-C5H5 (Cp) or η(5)-C5Me5 (Cp*)) were modeled theoretically by combining density functional and coupled cluster theories, and their reaction rates were measured
Robert Duran et al.
Environmental science and pollution research international, 22(20), 15215-15229 (2015-02-26)
The exploration of marine Actinobacteria has as major challenge to answer basic questions of microbial ecology that, in turn, will provide useful information to exploit Actinobacteria metabolisms in biotechnological processes. The ecological functions performed by Actinobacteria in marine sediments are