Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
1.02832
Supelco
Cicloesano
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1900225
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
203-806-2
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
9 %
Impurezze
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
≤0.05% Water
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
P. eboll.
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -18 °C
Solubilità
0.05 g/L
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cyclohexane can be used as a solvent:
  • To study thermal degradation of low-density polyethylene (LDPE) wastes.
  • In the enantioselective reductive alkylation reaction in the presence of Ir-ferrocenyl diphosphine as a catalyst.
  • To synthesize hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) via anionic polymerization of butadiene in the presence of an initiator.
  • In the enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate to R(+)ethyl lactate in the presence of Pt/zeolite catalyst.
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.778 - 0.779
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.05 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Cicloesano ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
676861
Cicloesano
Cyclohexanone EMPLURA®
Supelco
1.02888
Cyclohexanone
Cicloesano suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650455
Cicloesano
Enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate: Long-term performance of chirally modified Pt/zeolite catalysts
Bohmer U, et al.
Catalysis Today, 60(3-4) (2000)
Use of cyclohexane as solvent in thermal degradation of low density polyethylene wastes
Karaduman A, et al.
Polymer-Plastics Technology and Engineering, 41(4) (2002)