1.00667
Cicloesano
for gas chromatography MS SupraSolv®
Sinonimo/i:
Naphthen, Naphthene
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for EPA 1613
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
9 %
tecniche
GC/MS: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
Viscosità cinematica
1.26 cSt(20 °C)
P. ebollizione
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -18 °C
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Direct Extraction and Determination of Free Nicotine: Highlights the use of cyclohexane as a solvent in the analytical processes for detecting harmful substances in environmental samples(Li et al., 2024).
Altre note
Note legali
Colonna analitica
Solvente
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup