31669
Tin(II) chloride dihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
Sinonimo/i:
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Saggio
≥98%
Stato
fine crystals
Impurezze
≤0.002% ammonium (NH4)
≤0.005% insoluble in hydrochloric acid
≤0.01% other heavy metals (as Pb)
≤0.05% subst. not precip. by H2S (SO4)
P. ebollizione
652 °C (lit.)
Punto di fusione
37-38 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of indoles.
- Preparation of aldehydes.
- As Lewis acid catalyst for the synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines, via multi-component reactions.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?