474762
Tin(II) chloride dihydrate
≥99.97% trace metals basis
Sinonimo/i:
Stannous dichloride dihydrate, Stannous chloride dihydrate
Saggio
≥99.97% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
reagent type: catalyst
P. ebollizione
652 °C (lit.)
Punto di fusione
37-38 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
- 3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridines via three-component condensation reaction of aromatic aldehydes, 2-aminopyridines, and isonitriles.
- Pyrazolo[5,4-b]quinoline derivatives via cyclocondensation reaction of 5-amino-3-(arylamino)-1H-pyrazole-4-carbonitriles with cyclohexane-1,3-dione or dimedone.
- Polylactic acid from aqueous lactic acid in the presence of succinic anhydride.
It can also be used as a cocatalyst to synthesize indole derivatives by treating anilines with trialkanolamines in the presence of ruthenium as a catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?