31642
Hydrogen peroxide solution
30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Perossido di idrogeno, 30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
30% (w/w)
Stato
liquid
Qualità
stabilized
Durata
Shelf life is limited.
Impurezze
≤0.005% non-volatile matter
≤30 mg/kg total nitrogen (N)
0.5-5.0 mEq/L titratable acid (as H2SO4)
Residuo alla calcinazione
≤0.002%
Densità
1.11 g/cm3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.05 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.0005%
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.0005%
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
OO
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Altre note
The article number 31642-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 31642-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?