31606
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
puriss. p.a., ≥98%
Sinonimo/i:
Ceric sulfate tetrahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
<0.01 hPa ( 50 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezze
≤0.01% insoluble matter in dilute H2SO4
pH
~0.5 (20 °C, 207 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?