221759
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Sinonimo/i:
Ceric ammonium sulfate, Cerium(IV) ammonium sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (with KMnO4, redox titration)
Stato
powder
Composizione
Ce(IV), ≥20%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Punto di fusione
130 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
221759-100G | 4061838777508 |
221759-500G | 4061838777515 |
221759-5G |