22269
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (RT)
Sinonimo/i:
Ceric ammonium sulfate, Cerium(IV) ammonium sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (RT)
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Punto di fusione
130 °C (lit.)
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤300 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤100 mg/kg
Stringa SMILE
N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)