31454
Solfito di sodio
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., anhydrous, 98-100.0% (iodometric)
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Grado
puriss. p.a.
Saggio
98-100.0% (iodometric)
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.02% thiosulfate (S2O3)
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Se: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1