901916
Solfito di sodio
anhydrous, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
reagent grade
agenzia
suitable for SM 5210
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥98%
Stato
powder or crystals
pH
9-10.5 (25 °C, 126 g/L)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.