31247
Potassium chlorate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
reag. Ph. Eur.
Saggio
≥99%
Stato
solid
Impurezze
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% in water insoluble matters
Punto di fusione
356 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromate (BrO3-): ≤150 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Stringa SMILE
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)